Potassium(iodomethyl)trifluoroborate ≥90%, tech.
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H63839.03EA 142 EUR
H63839.03 H63839.06
Potassium(iodomethyl)trifluoroborate ≥90%, tech.
Potassium(iodomethyl)trifluoroborate
Kaava: CH₂BF₃IK
MW: 247,83 g/mol
Sulamispiste: 242…258 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11112187
CAS-numero: 888711-47-5