1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt ≥90%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B23375.22EA 283 EUR
B23375.22 B23375.14 B23375.36
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt ≥90%
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt
Kaava: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
MW: 377,26 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003885
CAS-numero: 525-05-3
EINECS: 208-369-1