2-(Methylthio)pyridine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM1849-25GEA 105 EUR
TCIAM1849-25G
2-(Methylthio)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-(Methylthio)pyridine
Kaava: C₆H₇NS
Kiehumispiste: 197°C
MDL numero: MFCD01691593
CAS-numero: 18438-38-5
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/65/28976265.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %