2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline ≥97%

Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara

B20346.03EA 51 EUR
B20346.03 B20346.14 B20346.06
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline ≥97%
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Kaava: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03
Sulamispiste: 108…112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052633
CAS-numero: 875-35-4
EINECS: 212-873-7
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR