2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD3346-5GEA 26.4 EUR
TCIAD3346-5G TCIAD3346-25G
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Kaava: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Kiehumispiste: 118°C
MDL numero: MFCD00052633
CAS-numero: 875-35-4
EINECS: 212-873-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/32/28980332.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C