3-Nitro-4-picoline ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L07398.06EA 529 EUR
L07398.06 L07398.03
3-Nitro-4-picoline ≥98%
3-Nitro-4-picoline
Kaava: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Kiehumispiste: 238 °C
Sulamispiste: 18…22 °C
Tiheys: 1,23
Leimahduspiste: 108 °C (226 °F)
MDL numero: MFCD00051829
CAS-numero: 5832-44-0
ADR: 6.1,III