5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24950.03EA 76.4 EUR
B24950.03 B24950.06
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Kaava: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224,22 g/mol
Sulamispiste: 143…145 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053057
CAS-numero: 175135-19-0