N(α)-Cbz-L-tryptophan
Toimittaja: Molekula
MOLE20706773-25GEA 70.3 EUR
MOLE20706773-25G
N(α)-Cbz-L-tryptophan
N(α)-Cbz-L-tryptophan
Kaava: C₁₉H₁₈N₂O₄
MW: 338,4 g/mol
MDL numero: MFCD00065700
CAS-numero: 7432-21-5
EINECS: 231-074-4