4-Ethylcaprylic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22220.88EA 83.3 EUR
B22220.88 B22220.09
4-Ethylcaprylic acid ≥97%
4-Ethylcaprylic acid
Kaava: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Kiehumispiste: 142…143 °C (10 mmHg)
Tiheys: 0,908
Leimahduspiste: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00506494
CAS-numero: 16493-80-4
EINECS: 240-560-5