15-Hydroxypentadecanoic acid ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
B21670.03EA 107 EUR
B21670.03 B21670.06
15-Hydroxypentadecanoic acid ≥99%
15-Hydroxypentadecanoic acid
Kaava: C₁₅H₃₀O₃
MW: 258,40
Sulamispiste: 84…88 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039535
CAS-numero: 4617-33-8
EINECS: 225-026-1