1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B21472.03EA 79.5 EUR
B21472.03 B21472.06
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Kaava: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,28 g/mol
Kiehumispiste: 167…168 °C (12 mmHg)
Sulamispiste: 142…146 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009827
CAS-numero: 2948-46-1
EINECS: 220-964-8