4-Bromo-1-butyne ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H53367.06EA 273 EUR
H53367.06 H53367.14
4-Bromo-1-butyne ≥97%
4-Bromo-1-butyne
Kaava: C₄H₅Br
MW: 132,99 g/mol
Kiehumispiste: 110 °C
Tiheys: 1,417
Leimahduspiste: 24 °C (75 °F)
MDL numero: MFCD10000883
CAS-numero: 38771-21-0
ADR: 3,III