Methyltributylammonium bromide ≥98%
Varoitus
B23828.30EA 698 EUR
B23828.30 B23828.09 B23828.18
Methyltributylammonium bromide ≥98%
Methyltributylammonium bromide
Kaava: C₉H₂₂BrN
MW: 280,29 g/mol
Sulamispiste: 120…122 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00043201
CAS-numero: 37026-88-3
EINECS: 253-313-1