Cyanogen iodide 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
ACRO405960050EA
159
EUR
ACRO405960050
Cyanogen iodide 98%
Cyanogen iodide
Kaava:
CIN Sulamispiste: 142…149 °C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00011605 CAS-numero: 506-78-5 EINECS: 208-053-3 UN: 1588 ADR: 6.1,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Off-white to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
GC | ≥97.5 % |