2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24938.18EA 480 EUR
B24938.18 B24938.09
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Kaava: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Sulamispiste: 130…132 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00128847
CAS-numero: 938-96-5
EINECS: 213-352-7