N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAA1295-25MLEA 70.4 EUR
TCIAA1295-25ML TCIAA1295-500ML
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline ≥96.0% (by GC, titration analysis)
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline
Kaava: C₁₀H₁₆N₂
Kiehumispiste: 172°C
MDL numero: MFCD00191602
CAS-numero: 53485-07-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/92/28929192.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %