L(+)-Isoleucinol ≥97%

Toimittaja: Thermo Scientific

Synonyms: (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol(S)-(+)-IsoleucinolL-Isoleucinol

H60556.03EA 112 EUR
H60556.03 H60556.06
L(+)-Isoleucinol ≥97%
L(+)-Isoleucinol
Kaava: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Kiehumispiste: 97 °C
Sulamispiste: 36…39 °C
Leimahduspiste: 100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004731
CAS-numero: 24629-25-2
EINECS: 246-371-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR