L(+)-Isoleucinol
Toimittaja: Molekula
Synonyms: (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol(S)-(+)-IsoleucinolL-Isoleucinol
MOLEM80438504EA 231 EUR
MOLEM80438504
L(+)-Isoleucinol
L(+)-Isoleucinol
Kaava: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
MDL numero: MFCD00004731
CAS-numero: 24629-25-2
EINECS: 246-371-4