2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A14170.14EA 161 EUR
A14170.14 A14170.06
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane ≥98%
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane
Kaava: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Sulamispiste: 87…91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006822
CAS-numero: 3663-82-9
EINECS: 222-921-9