2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H62361.MDEA 191 EUR
H62361.MD H62361.06 H62361.03
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Kaava: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13193629
CAS-numero: 928715-37-1