3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H62708.MDEA 161 EUR
H62708.MD H62708.03
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Kaava: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09264507
CAS-numero: 161957-61-5