5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61282.06EA 335 EUR
H61282.06 H61282.14
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Kaava: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11226880
CAS-numero: 198477-89-3