1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L12355.03EA 135 EUR
L12355.03 L12355.06
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Kaava: C₈H₇F₃N₂S
MW: 220,22
Sulamispiste: 142…146 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041189
CAS-numero: 1736-72-7
ADR: 6.1,III