Benzhydrylamine
Toimittaja: Molekula
MOLEM38567434EA 259 EUR
MOLEM38567434
Benzhydrylamine
Benzhydrylamine
Kaava: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
MDL numero: MFCD00008059
CAS-numero: 91-00-9
EINECS: 202-032-2