p-Xylylenediamine syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: 1,4-Bis(aminomethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41656.0010EA 83.4 EUR
8.41656.0010
p-Xylylenediamine syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
p-Xylylenediamine
Kaava: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009821
CAS-numero: 539-48-0
EINECS: 208-719-3
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Melting Point 60 - 64 °C
Molar Mass 136.19 g/mol
Boiling Point 230 °C (13.33 hPa)