4-(Diethylamino)azobenzene 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B23915.06EA 71.9 EUR
B23915.06 B23915.22 B23915.14
4-(Diethylamino)azobenzene 98%
4-(Diethylamino)azobenzene
Kaava: C₁₆H₁₉N₃
MW: 253,35 g/mol
Sulamispiste: 93…96 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009043
CAS-numero: 2481-94-9
EINECS: 219-616-8