(3-Methyl-2-butenyl)tributyltin 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L20214.03EA 139 EUR
L20214.03 L20214.06
(3-Methyl-2-butenyl)tributyltin 95%
(3-Methyl-2-butenyl)tributyltin
Kaava: C₁₇H₃₆Sn
MW: 359,19 g/mol
Kiehumispiste: 283 °C
Tiheys: 1,042
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
MDL numero: MFCD01863649
CAS-numero: 53911-92-5
ADR: 6.1,II