5-Butylpicolinic acid 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO198960010EA 274 EUR
ACRO198960010 ACRO198962500
5-Butylpicolinic acid 99%
5-Butylpicolinic acid
Kaava: C₁₀H₁₃NO₂
Sulamispiste: 97…101 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00006298
CAS-numero: 536-69-6
EINECS: 208-643-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %