3-Cyano-4-methylaniline 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61422.06EA 169 EUR
H61422.06 H61422.14
3-Cyano-4-methylaniline 97%
3-Cyano-4-methylaniline
Kaava: C₈H₈N₂
MW: 132,16
Sulamispiste: 88…91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017608
CAS-numero: 50670-64-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III