Eriochrome blue black B
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J63396.36EA 157 EUR
J63396.36 J63396.22
Eriochrome blue black B
Eriochrome blue black B
Kaava: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
MW: 416,39 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003934
CAS-numero: 3564-14-5
EINECS: 222-639-6