Metyyliamiini 40% ∼9.8 mol/L metanolissa
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAM1016-500MLEA 44 EUR
TCIAM1016-500ML
Metyyliamiini 40% ∼9.8 mol/L metanolissa
Metyyliamiini
Kaava: CH₅N
MW: 31,06 g/mol
MDL numero: MFCD00008104
CAS-numero: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 3286
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/28/28974628.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 40.0 to 43.0 w/w%