4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H53450.14EA 662 EUR
H53450.14 H53450.06
4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Kaava: C₁₀H₁₀
MW: 146,19 g/mol
Tiheys: 1,005
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00046651
CAS-numero: 5876-76-6