Litiumasetaatti 1 mol/l vesiliuos
Toimittaja: G Bioscienes
R039EA 74.1 EUR
R039
Litiumasetaatti 1 mol/l vesiliuos
Litiumasetaatti
Kaava: H₃CCOOLi
MW: 65,99 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013057
CAS-numero: 546-89-4
EINECS: 208-914-3