11H-Perfluoroundecanoic acid ≥95%
Vaara
L16759.14EA 465 EUR
L16759.14
11H-Perfluoroundecanoic acid ≥95%
11H-Perfluoroundecanoic acid
Kaava: C₁₁H₂F₂₀O₂
MW: 546,11 g/mol
Sulamispiste: 102…104 °C
Leimahduspiste: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042431
CAS-numero: 1765-48-6
EINECS: 217-184-5
ADR: 8,II