Perfluorodecanoic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B22292.06EA 128 EUR
B22292.06 B22292.14
Perfluorodecanoic acid ≥97%
Perfluorodecanoic acid
Kaava: C₁₀HF₁₉O₂
MW: 514,09 g/mol
Kiehumispiste: 218 °C
Sulamispiste: 77…82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004175
CAS-numero: 335-76-2
EINECS: 206-400-3
ADR: 8,III