2,4-Dimethyl-3-heptanone ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20384.09EA 89.2 EUR
B20384.09 B20384.18
2,4-Dimethyl-3-heptanone ≥99%
2,4-Dimethyl-3-heptanone
Kaava: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Kiehumispiste: 170 °C
Tiheys: 0,812
Leimahduspiste: 44 °C (111 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00027146
CAS-numero: 18641-71-9
ADR: 3,III