1-Bromo-4-heptyloxybenzene ≥97%

Toimittaja: Thermo Scientific

B24844.03EA 68.8 EUR
B24844.03 B24844.06
1-Bromo-4-heptyloxybenzene ≥97%
1-Bromo-4-heptyloxybenzene
Kaava: C₁₃H₁₉BrO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173752
CAS-numero: 123732-04-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR