2-Hexyloxybenzaldehyde 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
L08988.09EA 207 EUR
L08988.09
2-Hexyloxybenzaldehyde 96%
2-Hexyloxybenzaldehyde
Kaava: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Kiehumispiste: 132…134 °C (0,5 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014131
CAS-numero: 7162-59-6
EINECS: 000-000-0