4-Phenyl-1-butyne ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L12946.06EA 217 EUR
L12946.06 L12946.14
4-Phenyl-1-butyne ≥98%
4-Phenyl-1-butyne
Kaava: C₁₀H₁₀
MW: 130,19
Kiehumispiste: 189…190 °C
Tiheys: 0,926
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041667
CAS-numero: 16520-62-0