4-Phenyl-1-butyne ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAP0358-5MLEA 92.4 EUR
TCIAP0358-5ML
4-Phenyl-1-butyne ≥97.0% (by GC)
4-Phenyl-1-butyne
Kaava: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Kiehumispiste: 190°C
Leimahduspiste: 66°C
MDL numero: MFCD00041667
CAS-numero: 16520-62-0
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/85/28991085.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %