4-Butylbenzylamine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B22316.14EA 859 EUR
B22316.14 B22316.06
4-Butylbenzylamine 98%
4-Butylbenzylamine
Kaava: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Kiehumispiste: 89…91 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02258855
CAS-numero: 57802-79-6
ADR: 8,III