2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAM2298-5GEA 80.3 EUR
TCIAM2298-5G TCIAM2298-25G
2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Kaava: C₉H₁₂O
MW: 136,20
Kiehumispiste: 115°C
Leimahduspiste: 107°C
MDL numero: MFCD00002904
CAS-numero: 699-02-5
EINECS: 211-824-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/00/28988300.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %