5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
B25195.03EA 144 EUR
B25195.03 B25195.06
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene ≥97%
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Kaava: C₁₂H₁₇I
Sulamispiste: 54…57 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052173
CAS-numero: 5122-20-3