(-)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24509.0500EA 85.2 EUR
8.24509.0500
(-)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
(-)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
Kaava: C₁₀H₂₀O
CAS-numero: 98104-30-4
Order Now
Testitulosten erittely
Molar Mass 156.27 g/mol
Hill Formula C10H20O