Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20281.09EA 259 EUR
B20281.09 B20281.18 B20281.88
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate
Kaava: C₆H₄BrNaO₂S·2H₂O
MW: 279,09 (243,06 anhy)
Sulamispiste: >280 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00210139
CAS-numero: 175278-64-5