6-Nitropicolinic acid ≥97%
Varoitus
H35766.03EA 712 EUR
H35766.03 H35766.MD
6-Nitropicolinic acid ≥97%
6-Nitropicolinic acid
Kaava: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Sulamispiste: 170…173 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04114205
CAS-numero: 26893-68-5