1-Aminopiperidine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L14078.22EA 1050 EUR
L14078.22 L14078.06 L14078.14
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Kaava: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16
Kiehumispiste: 145…147 °C
Tiheys: 0,928
Leimahduspiste: 36 °C (96 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006489
CAS-numero: 2213-43-6
EINECS: 218-666-8
ADR: 3,III