1-Aminopiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAA2241-25GEA 152 EUR
TCIAA2241-25G TCIAA2241-5G
1-Aminopiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Aminopiperidine
Kaava: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Kiehumispiste: 146°C
Leimahduspiste: 36°C
MDL numero: MFCD00006489
CAS-numero: 2213-43-6
EINECS: 218-666-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/20/28930420.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %