(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50282.03EA 199 EUR
H50282.03 H50282.06
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid
Kaava: C₈H₆Cl₂O₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052108
CAS-numero: 21248-45-3