(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
H51984.03EA 966 EUR
H51984.03 H51984.MD
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Kaava: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01320859
CAS-numero: 161024-80-2